Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIMN2040-1G BIMN2040-250MG
APOSBIMN2040-1GEA 257 EUR
APOSBIMN2040-1G APOSBIMN2040-250MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065486
CAS nummer: 38819-10-2