Virginiamycin complex
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIV1005-100MG BIV1005-250MG BIV1005-1G
APOSBIV1005-100MGEA 125 EUR
APOSBIV1005-100MG APOSBIV1005-250MG APOSBIV1005-1G
Virginiamycin complex
Virginiamycin complex
Smeltpunt: 165-175 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 121006-76-1