2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303440-1G PC303440-5G
APOSPC303440-1GEA 211 EUR
APOSPC303440-1G APOSPC303440-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1003709-50-9