3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303504-1G PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA 0 EUR
APOSPC303504-1G APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₂BrCl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640097
CAS nummer: 2514730-10-8