Tafelcentrifuges en pakketten, Megafuge ST1 en ST1R Plus
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Tafelcentrifuges en pakketten, Megafuge ST1 en ST1R Plus
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus tafelcentrifuges bieden intuïtieve bediening en veelzijdigheid voor kracht bij elke draai.
  • Auto-Lock rotorsysteem
  • ClickSeal™-emmerafdichtingssysteem
  • SMARTSpin™-technologie
  • Ruimtebesparend ontwerp
  • Energiezuinig
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Biocontainment-oplossing sluit met een klik af; elimineert schroefdoppen en ingewikkelde clips. Systeem heeft handschoenvriendelijke, met één hand te openen/sluiten. Het systeem is gecertificeerd door CAMR™ in Porton Down, VK.
Geavanceerd rotorbeheersysteem maximaliseert acceleratie, remmen en onbalans in de restbelasting voor elke rotor en bakoptie. Technologie optimaliseert de veiligheid en verbetert de scheidingen.
Compacte tafelbladafmetingen optimaliseren het werkgebied, de ergonomische hoogte en het gebogen ontwerp met gemotoriseerde dekselvergrendeling zorgen voor eenvoudig laden en lossen van monsters, eenvoudige reiniging en bevordert de veiligheid van de gebruiker.
Het systeem biedt tot 40% besparing op het energieverbruik op industriestandaardprotocollen, zoals standaard bloedscheiding of verwerking van conische buisjes.
Certificaten: De IVD-centrifuges inclusief componenten zijn een in vitro diagnostisch apparaat volgens Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998.
Bestelinformatie: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters.