Autoclaveerbare moffelhoezen, met trekkoord, Tyvek®
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFT2A05D MFT2A07D MFT2A09D MFT2A12D MFT2A16D
129-1769EA 6050 EUR
129-1769 129-1770 129-1771 129-1772 129-1773
Autoclaveerbare moffelhoezen, met trekkoord, Tyvek®
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor sterilisatie.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit met het inpakken van SOP's
  • Handig verpakt: 100 per verzegelde polybag
  • Autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Scheur- en lekbestendig
  • Hydrofoob
  • Pluisvrij
Tyvek®-moffen bieden een handig middel om kolven, bekers, containers, mediaflessen, kleppen, pijpen en slangen af ​​te dekken. Deze sluitingen zijn ademend en kunnen worden gebruikt om teMore Product Information