Apparatuur GMP-hoezen, autoclaveerbaar, DuPont™ Tyvek® 1422A
Leverancier: Keystone Cleanroom Products
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-1729EA 5210 EUR
129-1729 129-1727 129-1728 129-1695 129-1696 129-1693 129-1694 129-1692 129-1736 129-1737 129-1734 129-1735 129-1732 129-1699 KACC2005TW 129-1733 129-1697 129-1730 129-1698 129-1731 129-1718 129-1719 129-1716 129-1717 129-3346 129-3345 129-1725 129-1726 129-1723 129-1724 129-1721 129-1722 129-3348 129-1720 129-3347 129-1709 129-1707 129-1708 129-1749 129-1714 129-1758 129-1715 129-1759 129-1712 129-1713 129-1757 129-1710 129-1711 129-1738 129-1739 129-3080 129-2752 129-2751 129-1740 129-1747 129-1748 129-1745 129-1746 129-2757 129-1743 129-2756 129-1744 129-2755 129-1741 129-2754 129-2753 129-1742
Apparatuur GMP-hoezen, autoclaveerbaar, DuPont™ Tyvek® 1422A
Hoezen
Bespaar tijd en standaardiseer activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor stoomsterilisatie; of gebruik in een farmaceutische productieomgeving om gereinigde apparatuur tegen besmetting te beschermen.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit met het inpakken van SOP's
  • Individueel verpakt in polybags en geëtiketteerd
  • Stoomsterilisatie-indicator, autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Scheur- en lekbestendig
  • Hydrofoob
  • Pluisvrij
Deze hoezen bieden een handige, tijdbesparende methode voor het inpakken van farmaceutische productieapparatuur voorafgaand aan stoomsterilisatie. Deze deksels laten onmiddellijke stoompenetratie toe en werken het beste met moderne pulsvacuümautoclaven voor voldoende droging.
Het gebruik ervan als afdekking van gereinigde apparatuur in alle farmaceutische productieomgevingen draagt ​​bij aan het minimaliseren van de risico's op besmetting met microben en deeltjes.
Leveringsinformatie: Bij elke zending worden conformiteitscertificaten verzonden.