Gammabestraalde cleanroommarkers, Sharpie®
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S01UFMARKBLK S01UFMARKBLUE S01FMARKBLK S01FMARKBLUE S01RETMARKBLK S01RETMARKBLUE S02UFMARKBLK S02UFMARKBLUE S02FMARKBLK S02FMARKBLUE S05UFMARKBLK S05UFMARKBLUE S05FMARKBLK S05FMARKBLUE S10UFMARKBLK S10UFMARKBLUE S10FMARKBLK S10FMARKBLUE
129-3113EA 3220 EUR
129-3113 129-3114 129-3105 129-3106 129-3109 129-3110 129-3119 129-3120 129-3115 129-3116 129-2942 129-2943 129-3121 129-3057 129-2948 129-2949 129-2944 129-2945
Gammabestraalde cleanroommarkers, Sharpie®
Pennen Cleanroompennen
Deze pennen en markers elimineren de risico's die gepaard gaan met oppervlaktereinigingsprocedures.
  • Lot gecontroleerd
  • Klaar voor gebruik
  • Verpakt in gemakkelijk te openen Tyvek®-peelzakjes
  • Minimaliseert besmettingsrisico's
  • Vereenvoudigt de conformiteit met SOP's
  • Elimineert de noodzaak om vervuilde schrijfinstrumenten af ​​te vegen
CRP biedt gammabestraalde pennen en markers voor het gemak van farmaceutische cleanroomoperaties. Dit is een 'Ready to Use Option' wanneer sterilisatie ter plaatse niet mogelijk is; of oppervlaktesterilisatie is onvoldoende. De schone Tyvek®-pelzakverpakking zorgt voor effectieve oppervlakteontsmetting en gemakkelijke introductie in de cleanroom via de luchtsluis voor materiaalbehandeling.
Certificaten: Certificaten van bestraling en conformiteit bij elke zending.