Geautomatiseerde hybride microscoop (rechtstaand + geïnverteerd + fluorescentie + doorgelaten licht), ECHO Revolution
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNSDEW51 RNCO2001 RNCU2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 4290 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3342 630-3354 630-3355 630-3356
Geautomatiseerde hybride microscoop (rechtstaand + geïnverteerd + fluorescentie + doorgelaten licht), ECHO Revolution
Microscopen
Deze 'alles in één' geautomatiseerde hybride microscoop kan worden gebruikt voor rechtopstaande en geïnverteerde observatiemethoden.
  • Levende cel beeldvorming - bekijk en leg levende monsters vast met geautomatiseerde time-lapse microscopie
  • Stage top incubator (optioneel) - zorgt voor optimale omstandigheden voor het behoud van de levensvatbaarheid van het monster
  • Meerkanaals - vastleggen en overlappen van meerdere golflengtes in fluorescentie
  • Multi-point - stel meerdere opnamepunten in om na verloop van tijd te bekijken en opnieuw te beoordelen
  • Beeldhechting - beelden vastleggen en hechten om grote FOV-beelden met hoge resolutie te maken
  • Z-stack - beelden opnemen en verzamelen op meerdere brandpuntsvlakken
  • Automatisch scherpstellen - automatisch het beste Z-vlak vinden en volgen voor scherpstellen
  • Hyperscan - beeldhechting bij hoge snelheid
5 MP monochrome camera and 5 MP Brightfield CMOS Color Camera. Intelligent objective nosepiece - this allows the software interface to automatically recognise the objective being used. Hyperscan Software (optional) - ultra fast scanning and mosaic image stitching at high-speed camera frame rates.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 28" PixelSense™ Touch Display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Bestelinformatie: To be completed with objectives, filters and light cubes, and condensers (all sold separately).
Leveringsinformatie: Supplied with a 28" PixelSense™ Touch Display, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage and lens cloth.