VWR® 24-uurs Urinecontainer
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
216-2327EA 183 EUR
216-2327
VWR® 24-uurs Urinecontainer
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
24-uurs vacuüm-urinecontainer van 3 liter met afzuigsysteem voor vacuümbuizen direct geïntegreerd in de schroefdop.
  • Optimale bediening: Ergonomisch gevormd handvat
  • Afgestudeerd
  • Polyethyleen
De 24-uurs urine-opvangcontainer is geschikt voor het verzamelen van urine gedurende een bepaalde periode.
De container van 3 L is bruin gekleurd om de voortijdige afbraak van lichtgevoelige parameters zoals urobilinogeen te voorkomen.
De container is uitgerust met een geïntegreerd overdrachtsapparaat om een hygiënische, schone monsteroverdracht naar een urinebuis mogelijk te maken.
Efficiency in collecting biological samples.
New translucent vertical stripe: This solution allows operators to control the level of urine inside the container, avoiding the risk of contamination, speeding up operations and workflow in the laboratory.
Certificaten: IVD