J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
49002-0000EA 2000 EUR
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117 49026-1117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pipettips
Geschikt voor gebruik op Tecan Freedom EVO of Tecan Fluent. Verkrijgbaar in geleidende en niet-geleidende versie, met of zonder filter, en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
  • Vervaardigd onder cleanroomcondities (cleanroomklasse 8)
  • State-of-the-art kwaliteitscontrole
  • Ideaal voor analyse met hoge doorvoer
  • Verpakt in karton of blister
J.T.Baker® robotic tips type TE are suitable for use on Tecan Freedom EVO (typically uses tips in S-Tray = hanging tray), Tecan Fluent (typically uses tips in C-Tray for ANSI/SLAS format tip box) and other OEM robotic instruments.
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.
Bestelinformatie: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.