J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker®
49018-0106EA 300.56 EUR
49018-0106
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Pipettips
Geschikt voor gebruik op robotinstrumenten van derden QIAgility. Verkrijgbaar in geleidende uitvoering, met filter, niet steriel en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
  • Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
  • Ultramoderne kwaliteitscontrole
  • Zuiverheidsniveau: PCR clean
  • Ideaal voor analyses met hoge doorvoer en voor DNA-purificatie
  • Verpakt in blisterverpakking
De validatie van de tips op het instrument voor specifieke toepassingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.