J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
49136-0000EA 51.5 EUR
49136-0000 49137-0000 49136-2000 49137-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Pipettips
Geschikt voor gebruik op Dynex DSX- en DS2-instrumenten. Verkrijgbaar in niet-geleidende versie, zonder filter, in containerrek en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
  • 108 tips in één geoptimaliseerde container met deksel
  • Speciaal ontwikkeld voor gebruik met geautomatiseerde monsterverwerking
  • Hoogste kwaliteitsspecificaties voor de compatibiliteit en reinheid
  • Blauwe monstertips voor visuele identificatie van de tip
De validatie van de tips op het instrument voor specifieke toepassingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.