J.T.Baker®-plaat ronde well
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43001-0010EA 87.3 EUR
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®-plaat ronde well
Microplaten Deepwell-microplaten
Gemaakt van zuiver PP om extraheerbare stoffen te minimaliseren.
  • Verhoogde rand om kruisbesmetting te voorkomen en een betere warm gelaste afdichting mogelijk te maken
  • Ook verkrijgbaar zonder rand om het inbrengen van vials mogelijk te maken, of wanneer er zelfklevende sluitingen worden gebruikt
  • Ronde bodem voor optimale menging en terugwinning
  • Geschikt voor gebruik met geautomatiseerde monsterverwerkingssystemen
  • Kunnen worden opgeslagen bij −80 °C
J.T.Baker®-plaat ronde well Plus met luchtuitlaten en verhoogde randen voor het afvriezen van monsters.