J.T. Baker®, platen, vierkante well
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43001-0020EA 90.4 EUR
43001-0020 43001-0062 43001-0066
J.T. Baker®, platen, vierkante well
Microplaten Deepwell-microplaten
Deze diepe vierkante wells platen, gemaakt van zuiver PP, zijn ontworpen om het verwisselen van platen in geautomatiseerde systemen eenvoudiger te maken. Zij zijn ook ideaal om zowel cel- als bacterieculturen op te nemen.
  • Chemicaliënbestendig
  • V-bodem vorm voor 24- en 48-wells vergroot de verwijdering van vloeistof en helpt bij de resuspensie
  • U-bodem vorm voor 96-wells
  • Geen binnenranden die het verzamelen van magnetische druppels hinderen
  • Verhoogde wellranden om warmte-afdichting te verbeteren
  • De conische basis helpt bij de monsterconcentratie, reconstitutie en centrifugatie
Voor een maximale capaciteitsbenutting.