VWR®, Acessoires voor VWR® Professionele en Geavanceerde Roerders met Kookplaat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1297EA 348 EUR
442-1297 442-1298 442-1279 442-1280 442-1281 442-1282 442-1283 442-1284 442-1285 442-1286 442-1287 442-1288 442-1289 442-1290 442-1291 442-1292 442-1293 442-1294 442-1295 442-1296
VWR®, Acessoires voor VWR® Professionele en Geavanceerde Roerders met Kookplaat
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Het VWR® Multi-Sample Reaction Station maakt het verwarmen en roeren van één maat of maximaal vijf verschillende monstergroottes mogelijk, allemaal op één eenheid. De basisplaat heeft een centraal geplaatste opening met schroefdraad waarin een steunstang met een diameter van 13 mm kan worden geplaatst.
  • Verwarm en roer verschillende monsters tegelijkertijd op één kookplaat
  • Uni- en sectionele blokken bieden plaats aan 9 verschillende monstergroottes
  • Geanodiseerd aluminium met nauw contact tussen blok en buis zorgt voor een optimale warmteoverdracht
Blokken zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium voor superieure temperatuurstabiliteit en warmteoverdracht. Elk blok heeft een thermometer voor het meten van de temperatuur. De basisplaat is ontworpen voor VWR®-roerders met ronde bovenkant en andere topmodellen met een diameter van 135 mm. Er zijn veiligheidshandgrepen beschikbaar om te helpen bij het veilig verwijderen van de blokken of grondplaat.