VWR® Verwijderbare Kabelbinders, Polyamide 6,6
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
129-1626EA 54.3 EUR
129-1626 129-1627 129-1624 129-1625 129-1623
VWR® Verwijderbare Kabelbinders, Polyamide 6,6
Spanbanden
Een effectief, langdurig sluitsysteem. Losmaakbare kabelbinders zijn bedoeld voor gebruik wanneer heropening vereist is.
  • Hoge weerstand tegen basen, oliën, vetten en oliederivaten
  • Beperkte weerstand tegen zuren
  • Niet bestand tegen fenolen of chloride-oplosmiddelen
  • Bedrijfstemperatuur: −40 tot +85 °C
  • Installatietemperatuur: −10 tot +60 °C
  • Smeltpunt: +260 °C
  • Ontvlambaarheidsklasse V2 volgens UL 94
Veelzijdige, losmaakbare kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Dankzij de positieve vergrendelingseigenschappen van deze banden kan de gebruiker nauwkeurige spanningsaanpassingen maken. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken in een breed scala aan toepassingen en bieden een veilige bevestigingsoplossing.