Gravimetrische verdunners worden gebruikt voor de verdunning van een monster vóór microbiologische analyse. De robotarm met het 5 kg-model laat het monster gemakkelijk vallen, voorkomt contaminatie en bespaart tijd.
- Verkrijgbaar met één of twee pompen
- Geheel roestvrij staal met een innovatief ontwerp
- Ultra-laag profiel voor eenvoudig gebruik onder laminaire stroming
- De verdunningstijd voor een monster van 375 g verdund op 1/10 is <80 s (met boosterkit in snelle modus)
- <1% van monster wegen
- Slechts <1% van de dosering (in standaard of nauwkeurige modus)
- Superieure kwaliteit Watson Marlow® pompen
- De tas wordt onderhouden met de tashouder
Gebruiksvriendelijk, met een verwijderbare lekbak om het schoonmaken gemakkelijk te maken, het is een nauwkeurig apparaat dat voldoet aan de nieuwste internationale normen. Deze verdunner is ontworpen om het werken in een microbiologische veiligheidskast te vergemakkelijken.
Een intuïtieve indicator van de status. De mate van nauwkeurigheid van de voltooide verdunning wordt weergegeven: Groen >98%, oranje >95% of rood <95%. Het wordt ook blauw als de balans niet stabiel is, wat aangeeft dat u moet wachten op stabilisatie.
Beschikt ook over gegevensexport naar een printer, een USB-verbinding met de computer en gegevensexport via de software en Excel™-bestandsexport vanuit de software.
Certificaten: In overeenstemming met ISO 7218, ISO 6887-1 en FDA BAM-normen.
Bestelinformatie: Extra accessoires zijn beschikbaar; neem contact op met uw plaatselijke Avantor-vertegenwoordiger voor meer informatie.
Leveringsinformatie: Geleverd met 1 of 2 pompen, lekbak 400, beschermplaat voor sproeiers, doseereenheid (GL 45 - Ø 6,4 mm) 1 per pomp, USB-kabel, monitoringsoftware, set stroomkabels (EU, UK, CH), zakhouder 400 voor verdunner, gebruikershandleiding, conformiteitscertificaat, plakgomset van 10 en inbussleutel.