VWR® BagMixer® 400, Laboratoriumblenders,
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
710-2143EA 3520 EUR
710-2143
VWR® BagMixer® 400, Laboratoriumblenders,
Homogenisatoren Laboratoriummixers
De VWR® Star Blender 400 Silent zijn zeer efficiënte laboratoriumblenders voor de voorbereiding van vaste monsters. Met een steriele zak garanderen ze een optimale bacteriële extractie in minder dan 60 seconden en elimineren ze alle risico's van kruisbesmetting.
  • De deur gaat open op 270° en de peddels stoppen naast elkaar aan het einde van het mengen om de zak gemakkelijk te kunnen verwijderen
  • Verwijderbare peddels en roestvrijstalen constructie voor eenvoudige reiniging
  • Eenvoudige controle over de mengtijd, kracht en snelheid met VW CC-, S- en SW-modellen
  • Q-Tight®, speciaal sluitsysteem voorkomt het risico van vloeistoflekkage vanaf de bovenkant van de tas op VW- en CC-modellen