Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D734-40 D734-44
201-0294EA 59.4 EUR
201-0294 BOHLD734-44
Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Adapters Adapters met NS-verbindingen
Schroefdop van PPS (polyfenylsiloxaan), zwart met verdeler van PTFE.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van –50 tot +250 °C
  • Geschikt voor vacuümtoepassingen
Voor het installeren van componenten met genormaliseerde slijping (koelers, mengsluitingen, enzovoort) op glazen flessen of aansluitingen met GL-schroefdraad. Schroefdop met bewegende verdeler. De verdeler kan onafhankelijk van de schroefdop worden bewogen. De gehele structuur kan eenvoudig boven op een andere recipiënt worden geplaatst zonder demontage, zodat knikken of draaien van reeds gemonteerde buizen wordt vermeden.