Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 188 EUR
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Flessen Gaswasflessen
Schroefdop van PP, zwart/blauw, basis van PTFE en gasingang/gasverdeler van FEP.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, het vloeistofmedium komt alleen in contact met PTFE
  • Bestand tegen temperaturen van −200 tot +250 °C
  • Geschikt voor vacuümtoepassingen
Weerstandvrije gasingang en -uitgang met gepantserde slangen (bijvoorbeeld van PTFE), die via optioneel verkrijgbare laboratoriumschroefverbindingen op de twee schroefdraadverbindingen worden aangesloten. Gebruik voor elastische slangen GL-slangaansluitingen. De ingaande buis kan worden ingekort tot de gewenste lengte. De schroefdop kan onafhankelijk van de basis worden bewogen, waardoor de complete eenheid van de fles kan worden verwijderd en teruggeplaatst zonder de aangesloten slangen te demonteren. Geschikt voor flessen met GL 45- of GLS 80-schroefdraad en een volume van 100 tot 5000 ml. Lengte van de gasingang: 300 mm.