Sleeves for spherical/ball joints, BOLA
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H934-02 H934-04 H934-06 H934-08 H934-12 H934-16 H934-18 H931-10 H931-04 H931-06
201-1308EA 9.1 EUR
201-1308 201-0289 201-0288 201-0287 201-0286 201-1309 201-1317 271-4227 201-1300 201-1306
Sleeves for spherical/ball joints, BOLA
Geslepen Geslepen hulzen
Hulzen voor kogelslijping, PTFE, met uitstekende handgreep en afdichtringen aan de buitenzijde; afdichting geschikt voor hoogvacuüm. Robuust ontwerp ten behoeve van veelvuldig gebruik.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot 250 °C
  • Geschikt voor vacuümgebruik, herbruikbaar