Cryoboxen, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
431119 431120 431121
734-1877EA 184.29 EUR
734-1877 734-1878 734-1879
Cryoboxen, Corning®
Dozen Dozen voor cryobuisjes
PC, autoclaveerbaar.
  • Herbruikbaar
  • Door de handgrepen aan de zijkanten van de doos kan deze gemakkelijk worden vastgepakt bij het dragen van handschoenen
  • Transparant deksel met genummerd rooster
Ontworpen voor gebruik met de meeste cryogene vials.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Opgelet: *Uitsluitend geschikt voor cryogene vials met binnendraad