Gaswasserkolommen, BOLA
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A117-04 A117-08
201-0014EA 711 EUR
201-0014 201-0009
Gaswasserkolommen, BOLA
Flessen Gaswasflessen
Basis, bovenste opzetverbindingen en frit van PTFE, kolom, stijgbuis, ingaande en uitgaande buis van FEP.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van −200 tot +250 °C
  • Transparant, onbreekbaar
Intensieve gasuitwisseling door de hoge stijgbuis. De standaardfrit van poreus PTFE (poriegrootte ca. 3 µm) wordt op de stijgbuis geschroefd (schroefdraad M8×1) en kan daardoor eenvoudig worden verwisseld.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable