VWR®, Flessen, smalle hals, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-2327EA 42.2 EUR
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Flessen, smalle hals, met schroefdop
Flessen Glazen flessen
Amber borosilicaat 3.3 glas met PP schroefdop en schenkring.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het economische alternatief voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Rond, met schaalverdeling, DIN GL 45 schroefdraad, schenkring en blauwe PP-schroefdop. Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen
Het puur uitwendig aanbrengen van de kleur zorgt voor onveranderde glaseigenschappen aan deMore Product Information