VWR®, transport- en opslagcontainers, multifunctionele doos
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-2378EA 52.1 EUR
216-2378 216-2379 216-2380 216-2381 216-2383 216-2382
VWR®, transport- en opslagcontainers, multifunctionele doos
Dozen Transportdozen
Gemaakt van transparant, nieuw polypropyleen dat geschikt is voor levensmiddelen. Multifunctionele dozen zijn sterke, transparante plastic containers die kunnen worden gebruikt voor het verpakken, opslaan en transporteren van een grote verscheidenheid aan producten, waaronder voedingsmiddelen.
  • Door de transparante kleur is de inhoud goed zichtbaar
  • Hygiënische gladde wanden voor eenvoudige reiniging
  • Geschikt voor levensmiddelen, vriezer en vaatwasserbestendig
  • Geschikt voor opslag van –25 tot +95 °C
  • Stapelbaar als het deksel op zijn plaats zit, nestbaar zonder deksel als het niet in gebruik is
  • 90% ruimtebesparing wanneer leeg
  • Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met de cliphandgrepen
Verkrijgbaar in grote, middelgrote en kleine maten om aan al uw wensen te voldoen. Hun ergonomische cliphandgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip tijdens opslag en transport, en hun deksels bieden een perfecte stabiliteit bij het stapelen.