Turbiditeitsmeter, draagbaar, 2100Q
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2844 EUR
705-0669 705-0670
Turbiditeitsmeter, draagbaar, 2100Q
Turbiditeitsmeters
Draagbare turbiditeitsmeters ontworpen voor drinkwater en industriële toepassingen.
  • On screen menu prompts for calibration and verification
  • Rapidly Settling Turbidity™ (RST) mode to alleviate uncertainty in measurements
  • Two detector optical system for laboratory grade performance
Het basisinstrument kan worden aangepast met optionele modules om gegevens over te zetten naar een computer.
Certificaten: US EPA 180.1 or ISO 7027.
Bestelinformatie: For full details of accessories including power modules, degassing and calibration sets, please contactMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model 2100Q US EPA 2100Q ISO
Environmentally Preferable
Detector Photovoltaic Photovoltaic
Nauwkeurigheid ±2,0% plus stray light ±2,0% plus stray light
Kalibratie Eenvoudige standaard (Rapidcal™) of volledige Eenvoudige standaard (Rapidcal™) of volledige
Geheugen 500 metingen 500 metingen
Reproduceerbaarheid 0,01 NTU ±1,0%
Resolutie 0,01 NTU 0,01 NTU
Monstervolume 10 ml 10 ml
Cuvetten Ø×H 25×60 mm 25×60 mm
b×d×h 107×229×77 mm 107×229×77 mm
Gewicht 618 g 618 g