Snijbestendige handschoenen, Aracut® Lat
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2094141/10 2094141/7 2094141/8 2094141/9
112-1609EA 0 EUR
112-1609 112-1610 112-1611 112-1612
Snijbestendige handschoenen, Aracut® Lat
Handschoenen
Gebreide handschoenen gemaakt van 100% Kevlar® met gebreide manchet en verstevigde palm en vingertoppen, gemaakt van blauw gecrêpt latex.
  • De natuurlatex coating biedt uitstekende flexibiliteit en een stevige grip
  • Optimaal ademend vermogen door de ventilerende rug
  • Gecrêpte latex coating verzekert goede mechanische bestendigheid tegen perforatie en schuring
  • De extra coating tussen de duim en de wijsvinger verstevigt de plaatsen die snel slijten en verhogen de levensduur van de handschoen
Ideaal voor de hantering van scherpe onderdelen in een droge of vochtige omgeving.
Gauge: 10
Colour: blue/beige
EN 388 (3344), Cat. II
Certificaten: EN 388:2016 (3X44C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II