Magnetische roerkoppen
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
C520-28 C520-24 C520-48
442-0759EA 1530 EUR
442-0759 442-0758 442-0760
Magnetische roerkoppen
Roerkoppen
PTFE-compound, glazen schacht. Deze gasdichte roerkoppen zijn ideaal voor gebruik met roerassen met PTFE-coating van BOLA en zijn geschikt voor verkorte roerassen. Geschikt voor hoge toerentallen tot 1500 tpm.
  • Uitstekende chemische bestendigheid; temperatuurbestendigheid van –200 tot +250 °C
  • Kernslijping met moer voor eenvoudig vergrendelen/ontgrendelen van de slijping
  • Instelbare roerashoogte ±40 mm
  • Schroefverbindingen voor veilig bevestigen van roeras en optimale vermogensoverdracht
  • Geen lekkage of geheugeneffect dankzij niet-poreuze, gelaste rotor
Krachtige transmissie tot 90 Ncm. De insteeklengte van roerstaven is 95 mm en de aandrijfas heeft een buitendiameter van 50 mm.
Powerful transmission of up to 90 Ncm. The insertion length of shafts is 95 mm and the drive shaft has an outer Ø of 50 mm.