De ILCO 180 en ILCO 260 Premium bieden optimale groeiomstandigheden voor celculturen en voldoen aan de veeleisende eisen voor de best mogelijke celgroei en maximale monsterveiligheid. Deze CO₂-incubatoren zijn voorzien van een ingebouwde, driftvrije infrarood CO₂-sensor die gesteriliseerd kan worden. Betrouwbare decontaminatie wordt mogelijk gemaakt door de standaardconforme heteluchtsterilisatieroutine op 180 °C, die verontreinigingen volledig elimineert en ervoor zorgt dat de binnenkamer volledig wordt gesteriliseerd. Ze hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software, ook een USB-poort voor het downloaden van gegevens naar een USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op Ethernet- of Wi-Fi-netwerken voor bediening op afstand vanaf elke computer, en gebruikers kunnen via e-mail meldingen over alarmen/gebeurtenissen ontvangen.
- Het multifunctionele microprocessorcontroller met 7" kleuren aanraakscherm geeft een overzicht weer van ingestelde en huidige parameters tijdens het draaien
- Toegangscontrole via wachtwoordaanmelding en beheerdersfunctie om vijf gebruikersaccounts te beheren
- 40 gebruikersprogrammageheugen, snelle en gemakkelijke wijziging van parameters tijdens een lopend programma
- Temperatuur-/tijdprofiel voor meerdere segmenten (tot 100) met instelbare ‘ramps’
- Timer van 1 minuut tot 366 dagen of continu gebruik
- Instelbare startvertragingsfunctie en lusfunctie
- Instelbare veiligheidsthermostaat voor te hoge temperatuur Klasse 3.1 (DIN 12880) beschermt monsters en broedstoof
Beide broedmachinemodellen hebben een massieve, gepoedercoate plaatstalen buitendeur, een glazen binnendeur en een ventilatorloze binnenkamer van hoogwaardig roestvrij staal (DIN 1.4301). De units zijn uitgerust met een rek voor planken, een verwijderbare waterbak, twee toegangspoorten van 30 mm (links en achter) en een deurslot. Ze kunnen worden gestapeld met behulp van een optionele stapeladapter om ruimte te besparen. De optionele basis op zwenkwielen voorkomt vervuiling van de kamer door bodemverontreiniging.
Safety features include audible and visible temperature alarms, power failure control system, open door alarm, temperature sensor fail alarm and auto-diagnostic function.
Units zijn voorzien van Premium Control Software die GLP-naleving ondersteunt met instellingen voor wachtwoordbeveiliging, gebeurtenissenregistratie en een intern geheugen waarin tot 10.000 gegevensrecords voor elke gebruiker kunnen worden opgeslagen (maximaal 12 maanden bewaard). Gebruikers kunnen de waarden in tabelvorm of grafische vorm op het display of op een pc bekijken.
Leveringsinformatie: Geleverd met drie roestvrijstalen geperforeerde planken, sleutels voor het slot (2 stuks), 3 meter drukgasslang, slangklem, testcertificaat van de fabrikant bij 37 °C, ethernetkabel, meertalige handleiding en Premium Control Software (te downloaden via de interne geheugen op USB-stick).