VWR® Exsiccatoren
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
467-0071EA 230 EUR
467-0071 467-0069 467-0070 467-0072 467-0073
VWR® Exsiccatoren
Exsiccatoren Exsiccatoren, glas
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Nauwkeurig geslepen platte flenzen en verwisselbare noppendeksels
  • Bodem en deksel met platte flens, passend geslepen
  • Hoge mechanische, thermische en chemische bestendigheid
Deze exsiccatoren zijn ideaal voor drogen, droogprocessen en het beschermen van monsters tegen de invloed van lucht en vocht.
Certificaten: DIN 12491