Potassium cyanide ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
26801.180EA
41.7
EUR
26801.180
26801.260
26801.290
Potassium cyanide ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Potassium cyanide
Formule:
KCN MW: 65.12 g/mol Kookpunt: 1625 Smeltpunt: 634 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011397 CAS nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Specification Test Results
Appearance | White crystalline powder or crystals |
Assay | min. 96.0% |
Sulfide (S) | max. 0.003% |
Sodium (Na) | max. 0.5% |