Eiwitneerslagplaten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8181-596EA 515 EUR
8181-596 8181-96
Eiwitneerslagplaten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Eiwitzuivering Reagentia voor eiwitpurificatie
Dankzij de J.T.Baker® BAKERBOND® eiwitneerslagplaten kunnen eiwitten snel uit biologische monsters worden verwijderd.
  • Eiwitverwijdering uit plasma
  • Ideaal voorafgaand aan LC-MS toepassingen
  • 96-wells plaatformaat voor meerdere monsters
  • Er kan een vacuümverdeelstuk worden gebruikt (8183-VM)
  • Opslagplaten verkrijgbaar
Eiwitten vallen uit de oplossing als het standaardprotocol wordt gevolgd, verwijdert dit proces eiwitten uit de matrix die zouden kunnen interfereren met LC-MS-analyses en voorkomt ook eventuele eiwitneerslag tijdens de HPLC-analyses.