Ondersteunde vloeistofextractieplaten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8182-96EA 202 EUR
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Ondersteunde vloeistofextractieplaten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Eiwitzuivering Reagentia voor eiwitpurificatie
J.T.Baker® BAKERBOND®-ondersteunde platen voor vloeistofextractie (SLE) zijn een ideaal en sneller alternatief voor traditionele vloeistof-vloeistofextractie en bieden uitstekende terugwinning van analyten uit biologische matrices.
  • Verpakkingsmateriaal van diatomeeënaarde
  • Eenvoudig protocol
  • Sneller en eenvoudiger dan vloeistof-vloeistofextractie
  • 96-wells plaat- of patroonformaten aangeboden
  • Kan worden gebruikt voor eiwitverwijdering
Deze monstervoorbereidingsmethode kan worden gebruikt voorafgaand aan chromatografische methoden zoals LC-MS, HPLC en UHPLC, en is breed toepasbaar voor zuren, basen en neutrale verbindingen.