De antigeen-sneltestcassette voor SARS-CoV-2 (Neusuitstrijkje)
Leverancier: SURESCREEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 272 EUR
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
De antigeen-sneltestcassette voor SARS-CoV-2 (Neusuitstrijkje)
Testen Immunologie-assays
Een snelle test voor kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2-antigeen in een neus uitstrijkje.
BESTEMD GEBRUIK
De antigeen-sneltestcassette voor COVID-19 (speekselmonster/neus- en keeluitstrijkje) is een snelle chromatografische immunoassay voor kwalitatieve detectie van COVID-19-antigeen in het speekselmonster en neus- en keeluitstrijkje. De identificatie is gebaseerd op de monoklonale antilichamen die specifiek zijn voor het nucleocapside-eiwit (N) van SARS-CoV-2. Het is bedoeld om een snelle differentiële diagnose van COVID-19-infecties te ondersteunen.
Opgelet: Opgelet: Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik
door deskundige professionals.
New Product
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable