Pipetcontroller, accu-jet® S
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
26351 26352 26353 26350 26361 26362 26363 26360
612-6818EA 490 EUR
612-6818 612-6819 612-6820 612-6817 612-6822 612-6823 612-6824 612-6821
Pipetcontroller, accu-jet® S
Pipetten Pipetvullers
De accu-jet® S-pipetcontroller zorgt voor veelzijdigheid en uithoudingsvermogen voor uw team. Het maakt labwerk eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt, of u nu werkt met celculturen, in kwaliteitscontrole of in een farmaceutisch laboratorium.
  • Nauwkeurige regeling voor nauwkeurige volume-instelling en delicaat celcultuurwerk
  • Geïntegreerde rustpositie
  • Service - vriendelijk en duurzaam
  • Ergonomische handgreep en perfect uitgebalanceerd ontwerp
  • Vult een pipet van 25 ml op maximale motorsnelheid in slechts 3 seconden
  • Batterij met intelligente oplaadtechnologie en