VWR®, Centrifugebuizen, Conische Bodem, PP
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-1300EA 125 EUR
525-1300 525-1597 525-1598
VWR®, Centrifugebuizen, Conische Bodem, PP
Buisjes Centrifugebuisjes
Centrifugeerbuizen met conische bodem zijn gemaakt van hoogwaardig, gammabestendig polypropyleen.
  • Gemakkelijk leesbare gegraveerde schaalverdeling
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C en invriesbaar tot −196 °C
  • Lekvrij en latexvrij
  • 3 jaar houdbaarheid
  • Gefabriceerd in een cleanroomomgeving van klasse 100.000
De buizen zijn voorzien van een platte afsluitdop van polyethyleen. Gesteriliseerd door gammastraling tot SAL 10⁻⁶ (ISO 11137).
Certificaten: Voldoet aan de eisen van BSE/TSE. Gecertificeerd DNase- /RNase-vrij en niet-pyrogeen
Opgelet: Hoogte vanMore Product Information