Tyvek® 1422A autoclaveerbare wikkels
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T2ASHEET06 T2ASHEET10 T2ASHEET14 T2ASHEET0303 T2ASHEET0404 T2ASHEET0606 T2ASHEET0612 T2ASHEET075075 T2ASHEET0808 T2ASHEET0909 T2ASHEET0911 T2ASHEET1212 T2ASHEET1515 T2ASHEET1818 T2ASHEET2020 T2ASHEET2424 T2ASHEET3030 T2ASHEET3636 T2ASHEET4040 T2ASHEET4080 T2ASHEET5454 T2ASHEET60140 T2ASHEET6060 T2ASHEET7272 T2ASHEET8494
129-3042EA 3380 EUR
129-3042 129-3049 129-3051 129-3039 129-3041 129-3043 129-3044 129-3045 129-3046 129-3047 129-3048 129-3050 129-3052 129-3053 129-3055 129-3056 129-2981 129-2984 129-2985 129-2986 129-2990 129-2991 129-2992 129-2993 129-2994
Tyvek® 1422A autoclaveerbare wikkels
Sterilisatieverpakkingen
Verbeter de microbiële barrière en reinheid van uw sterilisatieverpakking.
  • Gefabriceerd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
  • Scheur- en lekbestendig, hydrofoob en pluisvrij Tyvek® 1422A
Drapeerbare Tyvek® 1422A-wikkelaars zijn een verbetering ten opzichte van cellulose- of SMS-gebaseerde verpakkingsmaterialen voor stoomsterilisatie. Elimineer de verspilde tijd en kosten van het op maat snijden van grotere vierkante vellen sterilisatieverpakkingsmateriaal. Ronde wikkels zijn een ideale manier om ronde openingen af ​​te dekken. Schoon gesneden ronde en rechthoekige/vierkante vellen worden geleverd in gelabelde, verzegelde polyzakken om de netheid te garanderen. Eenvoudig op zijn plaats te zetten met autoclaveerbare elastische banden.
Certificaten: Conformiteitscertificaten die bij elke zending worden verzonden.
Opgelet: Opmerking: Getoonde afmetingen zijn B×L.