Autoclaafzakken met vulnaald, stoomindicator en Tyvek®-trekkoordsluiting, BHD
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BNWBG0104D2P BNWBG0106D2P BNWBG0108D2P BNWBG0204D2P BNWBG0206D2P BNWBG0210D2P BNWBG0308D2P BNWBG0310D2P
129-2767EA 6290 EUR
129-2767 129-2768 129-2769 129-2771 129-2772 129-2773 129-2774 129-2775
Autoclaafzakken met vulnaald, stoomindicator en Tyvek®-trekkoordsluiting, BHD
Zakken Sterilisatiezakken
Deze zakken beschermen de naalden tegen onbedoeld aanraken nadat ze uit de primaire sterilisatieverpakking zijn gehaald.
  • Gefabriceerd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt de conformiteit met het inpakken van SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar tot 135 °C
  • Scheur- en lekbestendig 2-laags blauw BHD non-woven
  • Aanzienlijke procesverbetering vergeleken met inpakken met vellen en tape
Deze BHD-vulnaaldzakken blijven op hun plaats dankzij het verstelbare Tyvek®-sluitsysteem met trekkoord.More Product Information