Autoclaafzakken met stoomindicator en Tyvek®-trekkoordsluiting, BHD
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BNWBG0606D2P BNWBG0642D2P BNWBG09.512D2P BNWBG1212D2P BNWBG1218D2P BNWBG1624D2P BNWBG01644D2P BNWBG1830D2P BNWBG1854D2P BNWBG2024D2P BNWBG2032D2P BNWBG2424D2P BNWBG2435D2P BNWBG2436D2P BNWBG3648D2P BNWBG4040D2P BNWT3654D22P
129-2776EA 7140 EUR
129-2776 129-2777 129-2778 129-2779 129-2780 129-2781 129-2770 129-2782 129-2783 129-2784 129-2785 129-2786 129-2787 129-2788 129-2789 129-2790 129-2791
Autoclaafzakken met stoomindicator en Tyvek®-trekkoordsluiting, BHD
Zakken Sterilisatiezakken
BHD-autoclaafzakken met Tyvek®-trekkoorden kunnen worden gebruikt als binnen- of buitenzak voor de stoomsterilisatie van farmaceutische wisselstukken.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Vereenvoudigt conformiteit bij het inpakken volgens SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar tot 135 °C
  • Scheur- en lekbestendig 2-laags blauw BHD non-woven
  • Aanzienlijke procesverbetering vergeleken met inpakken met vellen en tape
Standaardiseer en vereenvoudig de manier waarop apparatuur wordt verpakt voor stoomsterilisatie. Het gebruik van deze tweelaagse tassen met trekkoord bespaart ook kostbare tijd bij de voorbereiding van de apparatuur. Het 2-laags BHD-materiaal is bestand tegen scheuren en lekke banden.
Omdat 100% van het oppervlak stoompenetratie en droging mogelijk maakt, kan elke lading worden geconfigureerd voor maximale efficiëntie en doorvoer. De zakken met trekkoord kunnen aseptisch worden geopend zonder dat er deeltjes ontstaan, zoals bij het opensnijden van andere soorten zakken.
Certificaten: Conformiteitscertificaten die bij elke zending worden verzonden.