Droogovens, universele UF/UFplus (geforceerde convectie)
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
UF55 UF55PLUS UF75 UF750 UF750PLUS UF75PLUS UF110 UF110PLUS UF160 UF160PLUS UF260 UF260PLUS UF30 UF30PLUS UF450 UF450PLUS UF1060 UF1060PLUS UF1060MPLUS UF110M UF110MPLUS UF55M UF160M UF55MPLUS UF160MPLUS UF75M UF260M UF75MPLUS UF260MPLUS UF750M UF30M UF750MPLUS UF30MPLUS UF450M UF450MPLUS UF1060M
466-0355EA 1763 EUR
466-0355 466-0356 466-0357 466-0358 466-0359 466-0360 466-0345 466-0346 466-0347 466-0348 466-0349 466-0350 466-0351 466-0352 466-0353 466-0354 466-0433 466-0434 MEMMUF1060MPLUS MEMMUF110M MEMMUF110MPLUS MEMMUF55M MEMMUF160M MEMMUF55MPLUS MEMMUF160MPLUS MEMMUF75M MEMMUF260M MEMMUF75MPLUS MEMMUF260MPLUS MEMMUF750M MEMMUF30M MEMMUF750MPLUS MEMMUF30MPLUS MEMMUF450M MEMMUF450MPLUS MEMMUF1060M
Droogovens, universele UF/UFplus (geforceerde convectie)
Ovens Standaard ovens
De serie omvat modellen met geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot 300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschillende displaytypen: SingleDISPLAY of TwinDISPLAY.
  • SingleDISPLAY-modellen, ideaal voor standaardtoepassingen:
  • ControlCOCKPIT-parameters: temperatuur (Celsius of Fahrenheit), ventilatorsnelheid, positie luchtuitlaatklep, programmatijd, tijdzones en zomer-/wintertijd
  • Eén PT100-temperatuursensor in een 4-draads circuit en Ethernet-interface voor het uitlezen van het protocollogboek
  • Dubbele beveiliging tegen oververhitting met zichtbaar alarm: elektronische temperatuurbewaking met vrij instelbare bewakingstemperatuur en mechanische temperatuurbegrenzer TB volgens DIN 12 880. Deze schakelt de verwarming uit als de maximaal toegestane temperatuur met circa 10 °C wordt overschreden, ter bescherming van de oven
Alle modellen zijn uitgerust met een roestvrijstalen binnenkamer en behuizing, wat zorgt voor een lange levensduur en gemakkelijke reiniging. Deze ovens hebben een geïntegreerde datalogger en een digitale timer die instelbaar is van 1 minuut tot 99 dagen en 23 uur. De SetpointWAIT-functie zorgt ervoor dat de procestijd pas wordt gestart zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Deze functie kan ook worden gebruikt met extra, willekeurig te positioneren PT100-sensoren, zodat de procestijd pas wordt gestart wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt bij alle meetpunten. Alle modellen met TwinDISPLAY zijn uitgerust met de intuïtieve bedienings- en registratiesoftware AtmoCONTROL, waarbij de waarden worden ingevoerd via slepen en neerzetten van symbolen. De software maakt online bewaking mogelijk van maximaal 32 aangesloten apparaten en kan een automatisch alarmbericht verzenden naar één of meerdere e-mailadressen. Complexe processen kunnen snel en eenvoudig worden geprogrammeerd voor TwinDISPLAY-modellen.
TwinDISPLAY-modellen, maximum comfort voor moeilijke processen:
Intuïtieve, gebruikersvriendelijke ovens met 2 TFT-displays. ControlCOCKPIT met USB-poort. ControlCOCKPIT-parameters zoals hierboven
Twee PT100-sensoren in een 4-draads circuit voor wederzijdse bewaking, voor overname van functies in geval van storing
Met de HeatBALANCE-functie is een toepassingsspecifieke aanpassing van verwarmingsvermogensdistributie (balans) tussen het bovenste en onderste verwarmingsgebied mogelijk
Vastgelegde protocolgegevens worden weergegeven op de ControlCOCKPIT (max. 10000 waarden komen overeen met ca. 1 week)
Ethernet-interface voor het aflezen van het protocollogboek en voor het uploaden en implementeren van programma's en voor onlinelogboekregistratie
Meervoudige oververhittingsbeveiliging met akoestisch en visueel alarm: elektronische temperatuurbewaking TWW/TWB instelbaar op display (onafhankelijk instelbaar temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 3.1 voor bescherming van de monsters en de oven) en mechanische temperatuurbegrenzer TB (beschermingsklasse 1) conform DIN 12880. AutoSAFETY past zich automatisch aan de ingestelde waarde aan binnen een vrij instelbaar tolerantiebereik. Instellen van afzonderlijke minimum-/maximumwaarden voor over-/ondertemperatuur
De Um ovens, die over dezelfde specificaties beschikken als de standaard modellen, zijn geklasseerd als Klasse 1 medisch apparaat in overeenstemming met EU richtlijn 93/42/EEC.
Mogelijke toepassingen als medisch apparaat:
De UFm of UFmplus modellen, uitgerust met een ventilator of geforceerde convectie, kunnen gebruikt worden voor het opwarmen van niet-steriele dekens en kledij.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Informatie over toebehoren: Voor meer details omtrent het gamma legplaten en roosters, gelieve onze site http://be.vwr.com te raadplegen of contact op te nemen met onze customer service.
Bestelinformatie: Supplied without shelves, please order required shelves, stainless steel grids or trays separately. For all chamber volumes >53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition. Range of accessories and factory fitted options such as access ports, interior sockets, lighting and interior door are available on request. Please contact your local Avantor sales office for further details prior to ordering as these cannot be retro-fitted. Please note U 450 and U 750 units require a three phase supply.