Sanitairreiniger en ontkalker, SURE®
Leverancier: Diversey
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SURE®
115-3070EA 47.9 EUR
115-3070
Sanitairreiniger en ontkalker, SURE®
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Geconcentreerd, zeer effectief product voor de dagelijkse en periodieke reiniging van waterbestendige harde oppervlakken in sanitaire ruimten.
  • Geconcentreerde formulering zorgt voor een uitstekende zuinigheid in gebruik
  • Effectieve reiniging en ontkalking, zelfs in gebieden met hard water
  • Geschikt voor gebruik op intacte chromen en roestvrijstalen oppervlakken
  • Reinigt zonder resten achter te laten
  • Geen geur of kleurstof
  • Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
  • Ontbonden door natuurlijke processen
  • Geen classificaties voor milieugevaren, geen veiligheidswaarschuwingen voor het product dat door de gebruiker wordt gebruikt
SURE® sanitairreiniger en -ontkalker maakt deel uit van een unieke reeks plantaardige reinigingsproducten die de professionele reinigingsresultaten leveren die u nodig hebt - terwijl ze veilig zijn voor mensen en vriendelijk voor het milieu. SURE® natuurlijke reinigingsproducten bieden veiligheid en duurzaamheid zonder concessies te doen aan de prestaties.
Certificaten: OECD 301B test.
EU-Ecolabel (EU: NL/020/045).
Detergentenverordening, EG 648/2004.