Toiletreinigers, SURE®
Leverancier: Diversey
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
100891589 100891611
115-3072EA 44.8 EUR
115-3072 115-3073
Toiletreinigers, SURE®
Reinigingsmiddelen Desinfectiemiddelen
Gebruiksklare, krachtige reiniger voor het effectief verwijderen van kalkaanslag en andere aanslag van toiletpotten en urinoirs.
  • Lost snel kalk-/kalkaanslag op
  • Langdurige werking op verticale/hellende oppervlakken
  • Bereikt gemakkelijk verborgen plekken zoals onder de toiletrand
  • Reinigt zonder resten achter te laten
  • Geen geur of kleurstof
  • Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
  • Ontbonden door natuurlijke processen
  • Geen classificaties voor milieugevaren, geen veiligheidswaarschuwingen voor het product dat door de gebruiker wordt gebruikt
SURE® toiletreiniger maakt deel uit van een unieke reeks plantaardige reinigingsproducten die de professionele schoonmaakresultaten leveren die u nodig hebt - terwijl ze veilig zijn voor mensen en vriendelijk voor het milieu. SURE® natuurlijke reinigingsproducten bieden veiligheid en duurzaamheid zonder concessies te doen aan de prestaties.
Certificaten: OECD 301B test.
EU-Ecolabel (EU: NL/020/045).
Detergentenverordening, EG 648/2004.