Rekken voor microbuisjes, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Rekken voor microbuisjes, J.T.Baker®
Buisjes Microbuisjes
Veilig opslagsysteem voor monsters.
  • V-bodem voor optimale terugwinning van monsters
  • Individuele buizen of strips van 8 buizen verkrijgbaar
  • 96-well capmat en strips van 8 afsluitdoppen verkrijgbaar
  • Hervulbaar alfanumeriek gemarkeerd rek
  • Niet-steriel
Rekken voor microbuisjes worden geleverd inclusief de buisjes. Het rek kan ook worden gevuld met afzonderlijke buisjes die apart verkrijgbaar zijn. Zij hebben een voetafdruk in overeenstemming met de SBS-standaard en zijn compatibel met alle huidige robotsystemen.