VWR® uitschuifbare trayrekken voor cryoboxen, hoogte 50 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
479-2251EA 163 EUR
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR® uitschuifbare trayrekken voor cryoboxen, hoogte 50 mm
Rekken Rekken voor cryogene dozen
Diepvriesrekken als opslag- en voorraadsysteem voor staande ULT-vriezers maken het organiseren van uw monsters eenvoudiger.
  • Er zijn verschillende hoogte- en dieptematen leverbaar en toepasbaar in alle vriesmerken
  • Rekken voor standaard 2" cryoboxen (133×133×51 mm)
  • Gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal met gladde randen
Deze rekken zorgen voor een ergonomische bediening doordat de bakjes in het rek worden geplaatst. Dankzij het uittrekbare ontwerp kunt u eenvoudig monsters nemen zonder het hele rek uit de vriezer te halen. Het dienblad heeft een gemakkelijk toegankelijke handgreep.
Meet de binnenhoogte en diepte van het compartiment van uw vriezer voordat u de juiste rekken kiest. Op het tabblad 'Gerelateerde informatie' vindt u aanvullende informatie om u te ondersteunen bij de selectie.
Bestelinformatie: Geleverd zonder cryoboxen.