VWR® Centrifuge II, Microplate, PCR Plate Centrifuge
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
521-3497EA 513 EUR
521-3497
VWR® Centrifuge II, Microplate, PCR Plate Centrifuge
Centrifuge Microcentrifuges
De PCR Plate Centrifuge II is een digitale centrifuge van persoonlijk formaat, ontworpen om druppels in PCR-platen rond te draaien. Aanbevolen voor en na het gebruik van PCR-platen in een thermische cycler voor geoptimaliseerde concentratie en verbeterde PCR-opbrengst. Deze centrifuge is uitgerust met een rotor met dubbele positie die een grote verscheidenheid aan PCR-platen accepteert; 96-wells, 384-wells, met en zonder rok. Platen worden verticaal ingebracht en draaien snel tot een maximum. snelheid van 2800 tpm (550 ×g).
  • Digitaal display voor snelheid en tijd
  • Snelle draaifunctie
  • Veiligheidsdekselslot
  • Elektronisch remsysteem
  • Compacte maat; stille, eenvoudige bediening
Bestelinformatie: Geleverd met verticale rotor met dubbele positie, twee netsnoeren (EU en VK) en USB-stick met handleidingen.