Fenolftaleïne 1% in ethanol 70% pH-indicator
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA
41.2
EUR
31723.230
31723.290
Fenolftaleïne 1% in ethanol 70% pH-indicator
Fenolftaleïne
- Transition range pH 8.2-9.8
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318.33 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005913 CAS nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3 III Merck Index: 14,07243 |
Specification Test Results
Application test | passes test |