VWR®, Platformweegschalen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-5085EA 946 EUR
611-5085 611-5074 611-5069 611-5071 611-5075 611-5078 611-5079 611-5077 611-5080 611-5086 611-5081 611-5088
VWR®, Platformweegschalen
Balansen en Weegschalen
Industriële serie geavanceerde platformweegschalen, die een grotere nauwkeurigheid en snelle stabilisatietijd bieden, gecombineerd met eenvoudige, intuïtieve bediening en een groot grafisch scherm voor laboratoriumtoepassingen en industriële omgevingen. Ideaal voor wegen, mengen, tellen en controlewegen.
  • Efficiënte filteralgoritmen voor snelle en nauwkeurige resultaten
  • Snelle stabilisatietijd
  • Eenvoudig te reinigen en hoge chemische bestendigheid
  • Keuze uit twee platformformaten (M-Line 280×280 mm, L-Line 300×400 mm)
  • Verschillende kolomformaten, voor tafel- of grondweging (M-Line 360 ​​mm, L-Line 660 mm)
  • Negen ingebouwde applicaties met GLP/GMP-conforme gegevensuitvoer: Wegen en doseren - tellen - percentagewegen - dichtheidsbepaling - meeteenheden - dieren wegen - formulering - totalisatie
  • GLP/ISO-registratie van gewichtswaarden met datum, tijd en serienummer
  • Connectiviteit RS232 - printer en pc
Certificaten: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 54
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met hoofdadapter en universele stekker. Kalibratiegewichten zijn verkrijgbaar bij Avantor. Zie 'Kalibratiegewichten'.
Opgelet:
Order Now