VWR® Maximale Bescherming, Cleanroom-hoesbeschermers, steriel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9997EA 519 EUR
113-9997 113-9998
VWR® Maximale Bescherming, Cleanroom-hoesbeschermers, steriel
Wegwerpkleding
VWR® Maximum Protection steriele hoezen zijn vervaardigd van een speciaal samengesteld ademend microporeus materiaal dat aanzienlijke bescherming tegen vloeistoffen en barrières biedt. Kledingstukken vertonen een uitstekende waterdamptransmissie om het gebruikerscomfort te optimaliseren.
  • Uitstekend ademend vermogen en waterdampdoorlaatbaarheid
  • Superieure vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Laagste niveau van deeltjesafscheiding
  • Duurzame en toch zachte, doekachtige stof
  • Gamma bestraald tot een SAL van 10⁻⁶
De mouwen zijn voorzien van elastische openingen enMore Product Information