VWR®, Mediasupplementen voor gedehydrateerde kweekmedia
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
602730ZLEA
160
EUR
602730ZL
968130NL
968290NL
928010NL
928020NL
928030NL
928090NL
928110OL
928140NL
928150NL
928170OL
928180NL
928190NL
928200NL
928230NL
928240OL
928250NL
928260NL
928280NL
928320NL
928330NL
928350NL
928360NL
928370NL
928380NL
928390NL
928300NL
928340NL
303570ZK
335032ZF
928460NL
928080NL
928240NL
355070ZF
928620NL
928860NL
84721.0002
928050NL
928510NL
VWR®, Mediasupplementen voor gedehydrateerde kweekmedia
Media voor microbiologie
Additieven en supplementen voor microbiologie
These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these supplements are available as freeze-dried in vials and this ensures.
- Geen aerosol of giftige agens die vrijkomen bij het openen
- Standaard volumes maken de voorbereiding gemakkelijker
- Gebruiksvriendelijke draaistoppen
- Kan opgeslagen worden bij kamertemperaturen